Drukuj
1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC063-5G PC063-25G PC063-1G
APOSPC063-5GEA 80.1 PLN
APOSPC063-5G APOSPC063-25G APOSPC063-1G
1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzene 98%
1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzene
Formuła: C₆H₃ClFNO₂
Temp. Wrzenia: 106 °C/5mmHg
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00069417
Numer CAS: 2106-49-2
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III