Drukuj
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl bis(trifluoromethanesulphonate) 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0614-1G PC0614-5G PC0614-25G
APOSPC0614-1GEA 122 PLN
APOSPC0614-1G APOSPC0614-5G APOSPC0614-25G
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl bis(trifluoromethanesulphonate) 98%
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl bis(trifluoromethanesulphonate)
Formuła: C₂₂H₁₂F₆O₆S₂
Temp. topnienia: 80…85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00274615
Numer CAS: 126613-06-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,II