Drukuj
(S)-(-)-4-Fluoro-α-metylobenzyloamina
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (S)-1-(4-Fluorophenyl)ethanamine, (S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
PC0613-25G PC0613-5G
APOSPC0613-25GEA 3020 PLN
APOSPC0613-25G APOSPC0613-5G
(S)-(-)-4-Fluoro-α-metylobenzyloamina
(S)-(-)-4-Fluoro-α-metylobenzyloamina
Formuła: C₈H₁₀FN
Temp. Wrzenia: 76 °C/22mmHg
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03092999
Numer CAS: 66399-30-2
Jednostka: 2735
ADR: 8,II