Drukuj
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (R)-1-(4-Fluorophenyl)ethanol
PC0609-1G PC0609-250MG PC0609-5G
APOSPC0609-1GEA 986 PLN
APOSPC0609-1G APOSPC0609-250MG APOSPC0609-5G
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol 97%
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol
Formuła: C₈H₉FO
Temp. Wrzenia: 90…92 °C/6,75mmHg
Gęstość: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03092997
Numer CAS: 101219-68-5