Drukuj
2,3,5,6-Tetrafluoro-p-xylene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0582-1G PC0582-250MG
APOSPC0582-1GEA 145 PLN
APOSPC0582-1G APOSPC0582-250MG
2,3,5,6-Tetrafluoro-p-xylene 98%
2,3,5,6-Tetrafluoro-p-xylene
Formuła: C₈H₆F₄
Temp. Wrzenia: 143…144 °C
Temp. topnienia: 35…37 °C
Temp. Zapłonu: 47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012231
Numer CAS: 703-87-7
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III