Drukuj
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethyl Alcohol, (R)-3,5-Bis(trifluoromethyl)-alpha-methylbenzyl Alcohol, (R)-1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC0580-25G PC0580-5G PC0580-1G
APOSPC0580-25GEA 458 PLN
APOSPC0580-25G APOSPC0580-5G APOSPC0580-1G
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formuła: C₁₀H₈F₆O
MW: 258.16 g/mol
Temp. topnienia: 53…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03093010
Numer CAS: 127852-28-2