Drukuj
Sodium trifluoromethanesulphinate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Trifluoromethanesulphinic acid Sodium Salt, Langlois Reagent
PC0579-5G PC0579-25G PC0579-100G
APOSPC0579-5GEA 110 PLN
APOSPC0579-5G APOSPC0579-25G APOSPC0579-100G
Sodium trifluoromethanesulphinate 95%
Sodium trifluoromethanesulphinate
Formuła: CHF₃O₂S
MW: 156.05 g/mol
Temp. topnienia: 350 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03092989
Numer CAS: 2926-29-6