Drukuj
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0576-1G PC0576-5G PC0576-10G
APOSPC0576-1GEA 110 PLN
APOSPC0576-1G APOSPC0576-5G APOSPC0576-10G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline 99%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline
Formuła: C₇H₇ClFN
MW: 159.59 g/mol
Temp. topnienia: 70…73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00055369
Numer CAS: 124185-35-9