Drukuj
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), 1,1,1-Trifluoro-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide, N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amine
PC0574-25G PC0574-100G
APOSPC0574-25GEA 911 PLN
APOSPC0574-25G APOSPC0574-100G
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 98%
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formuła: C₂HF₆NO₄S₂
Temp. Wrzenia: 90…91 °C
Temp. topnienia: 46…57 °C
Gęstość: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00214154
Numer CAS: 82113-65-3
Jednostka: 3261
ADR: 8,I