Drukuj
tris(perfluorobutylo)amina for mass spectrometry
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
APOSPC0568-5X5GEA 320 PLN
APOSPC0568-5X5G APOSPC0568-5G APOSPC0568-10X5G
tris(perfluorobutylo)amina for mass spectrometry
tris(perfluorobutylo)amina
Formuła: C₁₂F₂₇N
MW: 671,1 g/mol
Temp. Wrzenia: 178…180 °C
Gęstość: 1,88 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000436
Numer CAS: 311-89-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-223-1