Drukuj
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-4-carbaldehyde
PC0563-1G PC0563-5G PC0563-10G
APOSPC0563-1GEA 124 PLN
APOSPC0563-1G APOSPC0563-5G APOSPC0563-10G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde 97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde
Formuła: C₈H₄F₂O₃
MW: 186.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 62…64 °C
Temp. Zapłonu: 91.1 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00792419
Numer CAS: 119895-68-0