Drukuj
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoroacetate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0561-100G PC0561-25G PC0561-5G
APOSPC0561-100GEA 4700 PLN
APOSPC0561-100G APOSPC0561-25G APOSPC0561-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoroacetate 97%
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoroacetate
Formuła: C₅H₃F₇O₂
Temp. Wrzenia: 90…93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00516928
Numer CAS: 107551-72-4