Drukuj
1-Fluoro-2-iodoethane 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0560-5G PC0560-1G PC0560-25G
APOSPC0560-5GEA 284 PLN
APOSPC0560-5G APOSPC0560-1G APOSPC0560-25G
1-Fluoro-2-iodoethane 98%
1-Fluoro-2-iodoethane
Formuła: C₂H₄FI
MW: 173.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 98…102 °C
Gęstość: 2.136 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00748131
Numer CAS: 762-51-6
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III