Drukuj
Kwas 3,5-bis(trifluorometylo)fenyloboronowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)borane
PC0540-25G PC0540-5G PC0540-100G
APOSPC0540-25GEA 218 PLN
APOSPC0540-25G APOSPC0540-5G APOSPC0540-100G
Kwas 3,5-bis(trifluorometylo)fenyloboronowy 98%
Kwas 3,5-bis(trifluorometylo)fenyloboronowy
Formuła: C₈H₅BF₆O₂
MW: 257.93 g/mol
Temp. topnienia: 217…221 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051850
Numer CAS: 73852-19-4