Drukuj
2,6-Difluoroanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0537-10G PC0537-25G PC0537-100G
APOSPC0537-10GEA 377 PLN
APOSPC0537-10G APOSPC0537-25G APOSPC0537-100G
2,6-Difluoroanisole 98%
2,6-Difluoroanisole
Formuła: C₇H₆F₂O
Temp. Wrzenia: 70…72 °C/56mmHg
Gęstość: 1,221 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00142846
Numer CAS: 437-82-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,III