Drukuj
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidin-4-one
PC0530-1G PC0530-5G
APOSPC0530-1GEA 731 PLN
APOSPC0530-1G APOSPC0530-5G
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinone
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Formuła: C₁₁H₁₀ClF₃N₂O
Temp. topnienia: 62…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00231641
Numer CAS: 339029-35-5