Drukuj
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0524-1G PC0524-5G PC0524-10G
APOSPC0524-1GEA 110 PLN
APOSPC0524-1G APOSPC0524-5G APOSPC0524-10G
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoyl chloride 97%
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoyl chloride
Formuła: C₈H₄ClF₃OS
Temp. Wrzenia: 229…230 °C
Gęstość: 1,445 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631632
Numer CAS: 330-14-3
Jednostka: 2920
ADR: 8+3,II