Drukuj
2-(Trifluoromethoxy)anisole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene, 2-Trifluoromethoxyanisole
PC0515-1G PC0515-5G PC0515-25G
APOSPC0515-1GEA 110 PLN
APOSPC0515-1G APOSPC0515-5G APOSPC0515-25G
2-(Trifluoromethoxy)anisole 97%
2-(Trifluoromethoxy)anisole
Formuła: C₈H₇F₃O₂
Temp. Wrzenia: 69…70 °C/10mmHg
Temp. Zapłonu: 47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 261952-22-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,III