Drukuj
3,4,5-Trifluoroanizol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,2,3-Trifluoro-5-methoxybenzene, Trifluoro-3,4,5-anisole, 1-Methoxy-3,4,5-trifluorobenzene
PC0513-10G PC0513-5G PC0513-25G
APOSPC0513-10GEA 633 PLN
APOSPC0513-10G APOSPC0513-5G APOSPC0513-25G
3,4,5-Trifluoroanizol
3,4,5-Trifluoroanizol
Formuła: C₇H₅F₃O
Temp. Wrzenia: 39 °C/1mmHg
Temp. Zapłonu: 52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631451
Numer CAS: 203245-17-4
Jednostka: 3271
ADR: 3,III