Drukuj
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-(Trifluoromethyl)-5H-dibenzo[b,d]thiophen-5-ium trifluoromethanesulphonate
PC0512-1G PC0512-5G
APOSPC0512-1GEA 342 PLN
APOSPC0512-1G APOSPC0512-5G
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate 97%
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate
Trifluoromethylating agent. Technical bulletin available.
Formuła: C₁₄H₈F₆O₃S₂
Temp. topnienia: 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236132
Numer CAS: 129946-88-9