Drukuj
2,4,6-Trifluoroanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1,3,5-Trifluoro-2-methoxybenzene, 1-Methoxy-2,4,6-trifluorobenzene
PC0511-10G PC0511-5G PC0511-1G
APOSPC0511-10GEA 836 PLN
APOSPC0511-10G APOSPC0511-5G APOSPC0511-1G
2,4,6-Trifluoroanisole 98%
2,4,6-Trifluoroanisole
Formuła: C₇H₅F₃O
Temp. Zapłonu: 35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631502
Numer CAS: 219998-30-8
Jednostka: 3271
ADR: 3,III