Drukuj
2,3,6-Trifluoroanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC0510-1G PC0510-250MG
APOSPC0510-1GEA 124 PLN
APOSPC0510-1G APOSPC0510-250MG
2,3,6-Trifluoroanisole 98%
2,3,6-Trifluoroanisole
Formuła: C₇H₅F₃O
Temp. Wrzenia: 146 °C
Temp. Zapłonu: 45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631501
Numer CAS: 4920-34-7
Jednostka: 3271
ADR: 3,III