Drukuj
2,3,4-Trifluoroanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1,2,3-Trifluoro-4-methoxybenzene
PC0507-25G PC0507-5G PC0507-100G
APOSPC0507-25GEA 1220 PLN
APOSPC0507-25G APOSPC0507-5G APOSPC0507-100G
2,3,4-Trifluoroanisole 98%
2,3,4-Trifluoroanisole
Formuła: C₇H₅F₃O
Temp. Wrzenia: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042396
Numer CAS: 203245-16-3