Drukuj
α,α,α',α'-Tetrafluoro-p-xylene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: α,α,β,β-Tetrafluoro-p-xylene, 1,4-Bis(difluoromethyl)benzene
PC0502-25G PC0502-5G
APOSPC0502-25GEA 2280 PLN
APOSPC0502-25G APOSPC0502-5G
α,α,α',α'-Tetrafluoro-p-xylene 99%
α,α,α',α'-Tetrafluoro-p-xylene
Intermediate for the preparation of octafluoro{2,2}para-cyclophane.
Formuła: C₈H₆F₄
Temp. Wrzenia: 83…84 °C/30mmHg
Gęstość: 1,312 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01320708
Numer CAS: 369-54-0