Drukuj
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0494-1G PC0494-25G PC0494-5G
APOSPC0494-1GEA 110 PLN
APOSPC0494-1G APOSPC0494-25G APOSPC0494-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 99%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Formuła: C₈H₆F₂O₃
Temp. topnienia: 164…166 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01090994
Numer CAS: 319-60-8