Drukuj
5-Bromo-2-methylbenzotrifluoride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0491-1G PC0491-25G PC0491-5G
APOSPC0491-1GEA 110 PLN
APOSPC0491-1G APOSPC0491-25G APOSPC0491-5G
5-Bromo-2-methylbenzotrifluoride 98%
5-Bromo-2-methylbenzotrifluoride
Formuła: C₈H₆BrF₃
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631587
Numer CAS: 86845-27-4