Drukuj
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0481-1G PC0481-25G PC0481-5G
APOSPC0481-1GEA 110 PLN
APOSPC0481-1G APOSPC0481-25G APOSPC0481-5G
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 98%
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Formuła: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191.11 g/mol
Temp. topnienia: 193…197 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00792430
Numer CAS: 231291-22-8