Drukuj
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Bromomethyl)-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC0479-1G PC0479-5G PC0479-10G PC0479-25G PC0479-100G
APOSPC0479-1GEA 0 PLN
APOSPC0479-1G APOSPC0479-5G APOSPC0479-10G APOSPC0479-25G APOSPC0479-100G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₉H₈BrF₃
MW: 253.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 72 °C/1mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631608
Numer CAS: 261952-16-3
Jednostka: 3265
ADR: 8 III