Drukuj
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride 96+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0472-1G PC0472-25G PC0472-5G
APOSPC0472-1GEA 1680 PLN
APOSPC0472-1G APOSPC0472-25G APOSPC0472-5G
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride 96+%
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Formuła: C₆H₄F₅NO₂S
Temp. Wrzenia: 106 °C/2mmHg
Gęstość: 1,662 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00221621
Numer CAS: 2613-26-5
Numer WE (dawny EINECS): 447-600-2
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III