Drukuj
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0459-1G PC0459-5G
APOSPC0459-1GEA 691 PLN
APOSPC0459-1G APOSPC0459-5G
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₉H₆F₃N
MW: 185.15 g/mol
Temp. topnienia: 22…28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631596
Numer CAS: 261952-05-0
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 II