Drukuj
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0455-1G PC0455-250MG
APOSPC0455-1GEA 290 PLN
APOSPC0455-1G APOSPC0455-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₉H₆F₃N
MW: 185.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631594
Numer CAS: 261952-03-8
Jednostka: 3276
ADR: 6.1 III