Drukuj
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0450-25G PC0450-5G
APOSPC0450-25GEA 415 PLN
APOSPC0450-25G APOSPC0450-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Temp. topnienia: 175…178 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631592
Numer CAS: 261952-01-6