Drukuj
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0449-5G PC0449-10G PC0449-1G PC0449-25G
APOSPC0449-5GEA 501 PLN
APOSPC0449-5G APOSPC0449-10G APOSPC0449-1G APOSPC0449-25G
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Temp. topnienia: 135…141 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631591
Numer CAS: 120985-64-0