Drukuj
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0448-1G PC0448-5G
APOSPC0448-1GEA 545 PLN
APOSPC0448-1G APOSPC0448-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₇F₃O₂
Temp. topnienia: 127…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631590
Numer CAS: 117186-02-4