Drukuj
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0447-5G PC0447-1G PC0447-10G
APOSPC0447-5GEA 203 PLN
APOSPC0447-5G APOSPC0447-1G APOSPC0447-10G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Temp. topnienia: 123…125 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631589
Numer CAS: 13055-63-5