Drukuj
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0446-1G PC0446-25G PC0446-5G
APOSPC0446-1GEA 110 PLN
APOSPC0446-1G APOSPC0446-25G APOSPC0446-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Temp. topnienia: 106…107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631588
Numer CAS: 62089-35-4