Drukuj

1H,4H-Octafluorobutane 99%

Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga

PC0427-25G PC0427-5G PC0427-1G
APOSPC0427-25GEA 1360 PLN
APOSPC0427-25G APOSPC0427-5G APOSPC0427-1G
1H,4H-Octafluorobutane 99%
1H,4H-Octafluorobutane
Formuła: C₄H₂F₈
Temp. Wrzenia: 44,8 °C
Temp. topnienia: –79 °C
Gęstość: 1,56 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00155892
Numer CAS: 377-36-6

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR