Drukuj
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC0425-5G PC0425-1G
APOSPC0425-5GEA 516 PLN
APOSPC0425-5G APOSPC0425-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formuła: C₈H₅F₄NO
MW: 207.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 654-95-5