Drukuj
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Methyl-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC0422-25G PC0422-5G PC0422-100G
APOSPC0422-25GEA 290 PLN
APOSPC0422-25G APOSPC0422-5G APOSPC0422-100G
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
Formuła: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631684
Numer CAS: 89976-12-5
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III