Drukuj
1,2-Dibromo-1-chloro-2,2-difluoroethane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Chloro-1,2-dibromo-2,2-difluoroethane
PC0421-1G PC0421-5G
APOSPC0421-1GEA 531 PLN
APOSPC0421-1G APOSPC0421-5G
1,2-Dibromo-1-chloro-2,2-difluoroethane 97%
1,2-Dibromo-1-chloro-2,2-difluoroethane
Formuła: C₂HBr₂ClF₂
Temp. Wrzenia: 117…119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01075262
Numer CAS: 421-36-3