Drukuj
[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0420-1G PC0420-5G
APOSPC0420-1GEA 656 PLN
APOSPC0420-1G APOSPC0420-5G
[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol 97%
[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
Formuła: C₉H₉F₃O₂
MW: 206.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631546
Numer CAS: 261951-94-4