Drukuj
2-(4-Methoxyphenoxy)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0417-1G PC0417-5G
APOSPC0417-1GEA 218 PLN
APOSPC0417-1G APOSPC0417-5G
2-(4-Methoxyphenoxy)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-(4-Methoxyphenoxy)-5-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₁₄H₁₂F₃NO₂
Temp. topnienia: 73…75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00792432
Numer CAS: 62966-74-9