Drukuj
4-Bromo-2-trifluorometyloanizol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-2-methoxybenzotrifluoride, 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)bromobenzene
PC0413-100G PC0413-25G PC0413-5G
APOSPC0413-100GEA 865 PLN
APOSPC0413-100G APOSPC0413-25G APOSPC0413-5G
4-Bromo-2-trifluorometyloanizol 98%
4-Bromo-2-trifluorometyloanizol
Formuła: C₈H₆BrF₃O
Temp. Wrzenia: 120 °C/30mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631579
Numer CAS: 1514-11-0