Drukuj
2-Fluoropyrazine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0408-5G PC0408-1G
APOSPC0408-5GEA 385 PLN
APOSPC0408-5G APOSPC0408-1G
2-Fluoropyrazine 95%
2-Fluoropyrazine
Formuła: C₄H₃FN₂
Temp. Wrzenia: 110 °C
Gęstość: 1,213 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094084
Numer CAS: 4949-13-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,II