Drukuj
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0406-100G PC0406-25G PC0406-5G
APOSPC0406-100GEA 1210 PLN
APOSPC0406-100G APOSPC0406-25G APOSPC0406-5G
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) 97%
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
GC derivatising agent for silylation of hydroxy, carboxy, thio & primary and secondary amines.
Formuła: C₉H₁₈F₃NOSi
Temp. Wrzenia: 168…170 °C
Gęstość: 1,023 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009671
Numer CAS: 77377-52-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,III