Drukuj
2-Bromo-α,α,α,6-tetrafluorotoluene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-6-fluorobenzotrifluoride
PC0395-100G PC0395-25G PC0395-500G
APOSPC0395-100GEA 1420 PLN
APOSPC0395-100G APOSPC0395-25G APOSPC0395-500G
2-Bromo-α,α,α,6-tetrafluorotoluene 97%
2-Bromo-α,α,α,6-tetrafluorotoluene
Formuła: C₇H₃BrF₄
Gęstość: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631569
Numer CAS: 261951-85-3