Drukuj
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0394-1G PC0394-5G PC0394-10G
APOSPC0394-1GEA 363 PLN
APOSPC0394-1G APOSPC0394-5G APOSPC0394-10G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 53 °C/1mmHg
Temp. topnienia: 39…44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631568
Numer CAS: 261951-84-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 III