Drukuj
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC0393-250MG PC0393-1G PC0393-5G
APOSPC0393-250MGEA 110 PLN
APOSPC0393-250MG APOSPC0393-1G APOSPC0393-5G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₆F₄O
MW: 194.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631567
Numer CAS: 261951-83-1