Drukuj
α,α,α,3-Tetrafluoro-o-toluic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0388-1G PC0388-5G PC0388-25G
APOSPC0388-1GEA 160 PLN
APOSPC0388-1G APOSPC0388-5G APOSPC0388-25G
α,α,α,3-Tetrafluoro-o-toluic acid 97%
α,α,α,3-Tetrafluoro-o-toluic acid
Formuła: C₈H₄F₄O₂
Temp. topnienia: 119…121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631565
Numer CAS: 261951-80-8