Drukuj
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-5-methoxybenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzene
PC0385-1G PC0385-25G PC0385-5G
APOSPC0385-1GEA 182 PLN
APOSPC0385-1G APOSPC0385-25G APOSPC0385-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole
Formuła: C₈H₆F₄O
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631405
Numer CAS: 127271-65-2